Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90mm Petri Dishes
GREENER_CHOICE
Culture microorganisms on solid media using these shallow dishes that maximize incubator space and feature a mirror finish that ensures high optical quality.
139.00€ - 494.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Produced and tested in accordance with the EN ISO 24998:2008 Petri dish standard which includes stringent dimensional controls.
Materiale Polistirene
Forma Round
Tipo Piastra di Petri
N. per confezione 20
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema metrico) N. per custodia Sterilità Sfiato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema metrico) N. per custodia Sterilità Sfiato Prezzo Quantità e disponibilità  
11389273
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
101R20
15.9 mm 500 Non-sterile 1
139.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11901518
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
101/IRR
15.9 mm 500 Sterile 1
228.74€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11309283
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
101VR20
16.1 mm 500 Non-sterile 3
172.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11759252
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
101V/IRR
16.1 mm 500 Sterile 3
228.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 09-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11739252
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
101RT/IRR
15.7 mm 500 Sterile No
494.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15370366
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
101RT/C
15.7 mm 500 Non-sterile No
180.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Culture microorganisms on solid media using Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90mm Petri Dishes. These shallow dishes maximize incubator space and feature a mirror finish that ensures high optical quality.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Features:
  • Manufactured from non-cytotoxic virgin polystyrene
  • Ideal for use in automatic plate pourers
Available Vent Formats:
  • Triple vented—aids gaseous exchange; ideally suited for short-term work
  • Single vented—limits gaseous exchange, minimizes evaporation and dehydration; ideally suited for long-term work
  • Nonvented—most suitable for anaerobic and long-term work
Specifica
Specifica
Produced and tested in accordance with the EN ISO 24998:2008 Petri dish standard which includes stringent dimensional controls.
Round
20
Polistirene
Piastra di Petri
90 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90mm Petri Dishes