Learn More
Brand™ Nastro autoadesivo con indicatore di sterilizzazione
Con pigmenti termoattivi. Il nastro autoadesivo con indicatore di sterilizzazione BRAND™ diventa marrone a seguito dell'autoclavaggio.
Marca:  Brand™ 61750
13.69 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10480863
  • 22.60€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Carta autoadesiva crespa contenente pigmenti termoattivi. Le strisce di colore bianco diventano marroni dopo l'autoclavaggio (dopo 20 min circa a 121 °C o dopo 5 minuti circa a 134 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50 m x 19 mm
50 m
da 121 a 134 °C
19 mm
Rilevamento di avvenuta sterilizzazione
Nastro indicatore autoadesivo per sterilizzazione
Carta crespa
3 o 5 min.
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    20
    Hours
    23
    Minutes
    38
    Seconds
    54
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Brand™ Nastro autoadesivo con indicatore di sterilizzazione > Sterilization temperature: 121 to 134deg.C; Dimensions (LxW): 50m x 19mm