Learn More
Thermo Scientific™ Reagente di estrazione di proteine di mammifero M-PER™
Isolate total protein from cultured mammalian cells with this highly efficient lysis and extraction reagent.
Marca:  Thermo Scientific™ 78501
430.64 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11874111
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent is designed to provide highly efficient total protein extraction from cultured mammalian cells.
The complete cell lysis reagent is a nondenaturing detergent formulation that dissolves cell membranes and extracts total soluble cellular protein in only 5 minutes. M-PER Reagent requires little or no mechanical disruption and yields more protein than freeze/thaw cycles and sonication. This mammalian cell lysis reagent is so efficient that adherent cells do not need to be scraped from the culture dish, enabling easy and direct lysis and analysis of cells grown in 24-well and 96-well plates. Resulting cell lysates from either adherent or suspension cells are compatible with many downstream assays including immunoassays, enzyme assays and a variety of common reporter assays.
Highlights:
  • Gentle – mild detergent lysis, yielding extracts that are immediately compatible with Coomassie™ (Bradford) and BCA protein assays or SDS-PAGE
  • Compatible – extracts soluble proteins in nondenatured state, enabling direct use in immunoprecipitation and other affinity purification procedures
  • Amine-free and dialyzable – formulation ensures compatibility with subsequent assay systems
  • Convenient – lyse adherent cells directly in plate or after scraping and washing in suspension
  • Non-denaturing – maintain luciferase, β-galactosidase, CAT and other reporter gene activities as well or better than other suppliers' products and freeze/thaw methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
250 ml
Protein Extraction Reagent
Upon receipt store product at room temperature.
Liquid
250 mL
M-PER™
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZL403476 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number78501
Numero di lottoZK401497 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number78501
Numero di lottoZI398317 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number78501
Numero di lottoZF392814 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2024 Catalog Number78501
Numero di lottoZE391557 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/06/2024 Catalog Number78501
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Reagente di estrazione di proteine di mammifero M-PER™ > 250mL