Learn More
Sampling Systems™ ViscoThief
BIOPHARMA
A single use, disposable sampler that is designed for use with viscous materials such as creams, oils and other thick liquids.
Marca:  Sampling Systems™ 8055H-1000
Codice prodotto. 11995636
  • 161.00€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
LiquiThief
190 mL
Non-sterile
21 mm
HDPE
Single-use
Suitable for creams, pastes and gels
1000 mm
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ ViscoThief > Capacity: 190mL