Learn More
Sampling Systems™ ViscoThief
BIOPHARMA
A single use, disposable sampler that is designed for use with viscous materials such as creams, oils and other thick liquids.
129.00€ - 161.00€
Specifica
Product Type LiquiThief
Materiale HDPE
Monouso Single-use
Diametro (sistema metrico) esterno 21 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
11975636
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8055H-500
100 mL Non-sterile
129.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11995636
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8055H-1000
190 mL Non-sterile
161.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11985636
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8055H-500S
100 ml Sterile
154.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
LiquiThief
HDPE
Single-use
21 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ ViscoThief