Learn More
asecos™ Storage Box
The Storage Box is for the storage of sealant mat.
dietro preventivo
Specifica
Colore | Giallo |
---|---|
Materiale | Polietilene |
Tipo | Storage Box |
Lunghezza (sistema imperiale) | 7.48 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 190.00 mm |
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17876406
|
asecos™
13097 |
475.00 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
17836536
|
asecos™
13094 |
675.00 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
17866446
|
asecos™
13101 |
875.00 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
17816486
|
asecos™
13102 |
1080.00 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
17826446
|
asecos™
13095 |
1280.00 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
Descrizione
- Made of polyethylene
- With handle and lid
- Can be wall mounted
Specifica
Giallo | |
Storage Box | |
190.00 mm | |
190.00 mm | |
210.00 mm |
Polietilene | |
7.48 in. | |
7.48 in. | |
8.27 in. |
Titolo del prodotto
asecos™ Storage Box