Learn More
asecos™ Storage Box
The Storage Box is for the storage of sealant mat.
Marca: asecos™ 13102
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Made of polyethylene
- With handle and lid
- Can be wall mounted
Specifica
Giallo | |
Storage Box | |
190.00 mm | |
190.00 mm | |
210.00 mm | |
1080.00 mm | |
2.95 kg |
Polietilene | |
7.48 in. | |
7.48 in. | |
8.27 in. | |
42.52 in. | |
6.50 lb. |
Titolo del prodotto
asecos™ Storage Box > Depth: 1080.00 mm