Learn More
Eppendorf™ Scatole per conservazione
Per scegliere le combinazioni di scatole ottimali per le singole esigenze di conservazione. Le scatole Eppendorf™ consentono la conservazione sicura delle provette per campioni risparmiando spazio. Scelta di provette da 0.5 ml a da 50 ml.
Marca: Eppendorf™ 0030140532
43.70 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Caratteristiche:
- Combinazione di opzioni flessibili e ottimizzate per le scatole nei diversi formati
- Il prodotto mantiene la propria forma a una temperatura di congelamento di -86°C per la conservazione dei campioni o in autoclave per 20 minuti a 121°C per la sterilizzazione
- Codice alfanumerico individuale applicato mediante etichettatura laser a ciascuna posizione dei campioni
- Errori di assegnazione ridotti al minimo
- Leggibilità a elevato contrasto
- Forma permanente
- Cinque etichette di iscrizione supplementari sul coperchio per consentire etichettature specifiche degli operatori
- Compatibilità con tutti i formati comunemente utilizzati: provette criogeniche, provette per microcentrifuga, provette coniche da 15 e 50 ml e altri vasi da laboratorio
- Scatole di provette coniche da 15 ml e 50 ml con feritoie di ventilazione per il congelamento uniforme
- Previene danni o rotture delle provette, spesso osservati durante il congelamento di provette lunghe in scatole chiuse
- Prodotto compatibile con tutti i più comuni sistemi di rack per congelamento e con le diverse varianti di griglie interne
Specifica
Scatola per conservazione | |
Provette (5 ml) | |
25 | |
5 x 5 | |
63.5 mm |
Sterilizzabile in autoclave | |
Polipropilene | |
Sì | |
4 pezzi | |
2.5 in. |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Consumables Monthly Promotion
Explore exclusive monthly deals on essential consumables for unbeatable savings.Codice sconto: 24223Scade: 2025-04-30
nuova offerta Save Up to 65%
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Scatole per conservazione > Holds: 25 tubes (5mL); Height: 63.5mm (2.5 in.); No. of Racks: 5 x 5; No. per Pack: 4 pcs.