Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0
Scatola vuota, non include i puntali.
Marca: Eppendorf™ 0030076265
38.76 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Contamination-free transfer of trays to stable working box
- System optimized for use with multichannel pipettes
- Color-coded trays for simple identification of tips and pipette
- Tips can be attached to pipette from refill trays
- Boxes and trays are autoclavable at 121°C for subsequent use
- epT.I.P.S. Box 2.0 and epT.I.P.S. Set available in Eppendorf Quality
- ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
Specifica
Box Only | |
None | |
White, Blue | |
Polypropylene | |
Square | |
Non-sterile | |
1 Empty Reusable Box |
Empty Tip Box | |
Autoclavable | |
Pipette Tips | |
Multiple | |
Sì | |
epT.I.P.S reloads | |
1250 μL to 5 mL |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 11
Videos
-
Video_epT.I.P.S.-Sterile-Reload_Experience-the-Magic.mp4
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
6Hours
1Minutes
16Seconds
30 -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0 > Size: 1250 μL to 5 mL L