Learn More
Eppendorf™ Scatole per conservazione
Per scegliere le combinazioni di scatole ottimali per le singole esigenze di conservazione. Le scatole Eppendorf™ consentono la conservazione sicura delle provette per campioni risparmiando spazio. Scelta di provette da 0.5 ml a da 50 ml.
Marca:  Eppendorf™ 0030140508
30.16 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15642647
  • 31.20€ / pezzi 3
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Flexible and optimized combination options for the different box formats
  • Retains shape at freezing temperature of -86°C for sample storage or autoclaving for 20 minutes at 121°C for sterilization
  • Reliable individual alpha-numeric laser labeled code assigned to each sample location
  • Minimizes allocation errors
  • Provides high-contrast readability
  • Remains permanently
  • Five additional inscription labels on lid enable user-specific labeling
  • Fits all typical tube formats: cryogenic tubes, microcentrifuge tubes, 15 and 50 mL conical tubes and other laboratory vessels
  • 15 mL and 50 mL conical tube boxes with ventilation slots for an evenly distributed freezing process
  • Prevents tube damage or breakage, which is frequently observed when freezing long tube formats in closed boxes
  • Compatible with common freezer rack systems and the different inner grid variants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Storage Box
100 Cryogenic Tubes with Internal Threads
100
10 x 10
52.8 mm
Autoclavable
Polypropylene
3 pcs.
2 in.
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Explore exclusive monthly deals on essential consumables for unbeatable savings.
    Codice sconto: 24223
    Scade2025-04-30
    Days
    15
    Hours
    23
    Minutes
    16
    Seconds
    5
    nuova offerta
    Save Up to 65%
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Scatole per conservazione > Holds: 100 cryogenic tubes w/internal thread; Height: 52.8mm (2 in.); No. of Racks: 10 x 10; No. per Pack: 3 pcs.