Learn More
Corning Pipette sierologiche monouso in carta-plastica Stripettes™ confezionate singolarmente, confezione per camere bianche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Confezionate con una tecnica per camera sterile, rivoluzionarie in termini di sicurezza e praticità. Le pipette sierologiche monouso Corning™ Stripette™ incartate singolarmente in carta-plastica, una confezione per camere sterili, sono ideali per impianti di produzione di vaccini e farmaci basati su cellule o altre camere sterili di laboratorio.
Marca:  Corning 7041
Codice prodotto. 10221303
  • 335.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 10-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Corning's triple-bagged packaged pipets are a safety and convenience revolution. This extraordinary packaging is ideal for cell-based vaccine and drug production facilities, or other laboratory clean rooms.
  • Triple-bagged
  • Each pipet is individually wrapped in easy open paper/plastic
  • No need for decontamination spraying with alcohol
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
  • Non-pyrogenic
  • RNase-/DNase-free
  • Human DNA-free
Note: Triple-bagged packaged Stripettes have the same product claims and features as the standard Stripettes except for the sterility and packaging.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
±2%
Apirogene, esenti da DNasi, RNasi
Sterile
0.01 ml
0.2 ml
Profilo rotondo
0.03 once
1 ml
Pipetta sierologica
Polistirene
10.94 in.
1000/Cs.
In busta tripla
Giallo
27.8 cm
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto29722024 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data27/10/2023 Catalog Number7041
Numero di lotto29722024 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data21/06/2023 Catalog Number7041
Numero di lotto15522004 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/10/2022 Catalog Number7041
Numero di lotto08522007 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data29/09/2022 Catalog Number7041
Titolo del prodotto
Corning Pipette sierologiche monouso in carta-plastica Stripettes™ confezionate singolarmente, confezione per camere bianche > 1 mL