Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Handheld Homogeniser
Powerful, variable speed, homogenizer. Stuart™ Handheld Homogenizer has a high-speed, high-torque motor that makes it ideal for most homogenizing applications.
1090.00€ - 1100.00€
Specifica
Product Type | Homogenizer |
---|---|
Speed | 5000 to 35,000 rpm |
Tensione | 220/240 V |
Requisiti elettrici | 220/240 V, 50 Hz |
Hertz | 50 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15596629
|
Cole-Parmer™
04720-02 |
EU plug |
1100.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
13100703
|
Cole-Parmer™
04720-01 |
UK plug |
1090.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Ergonomic design.
- Variable motor speed 5,000 to 35,000 rpm.
- Processing range from 0.03 mL-100 mL.
- Can be used with robust polycarbonate disposable probes or stainless steel probes.
Specifica
Homogenizer | |
220/240 V | |
50 Hz | |
0.03 to 100 mL | |
55 mm |
5000 to 35,000 rpm | |
220/240 V, 50 Hz | |
125 W | |
160 mm | |
0.5 kg |
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Stuart™ Handheld Homogeniser