Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sucrose, ultrapure, 99%
Descrizione
Sucrose is used to prepare density gradients for cell/organelle separation. In addition, sucrose can be used as a supplement in plant, insect, and bacterial culture media. It can also be used in various enzymatic assays. Sucrose is used in molecular biology for the preparation of density gradients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sucrose is used to prepare density gradients for cell/organelle separation. In addition, sucrose can be used as a supplement in plant, insect, and bacterial culture media. It can also be used in various enzymatic assays. Sucrose is used in molecular biology for the preparation of density gradients.
Solubility
Soluble in water(1970g/L).
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sucrose |
Punto di fusione | 185°C to 187°C |
Colore | White |
Densità | 1.58 |
Note sul grado di purezza | Ultrapure |
Odore | Odorless |
Quantità | 1 kg |
Beilstein | 90825 |
Indice di Merck | 14,8881 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water(1970g/L). |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
M21L020 | Certificato di analisi | 28/01/2025 | J64270.22,J64270.A1,J64270.36 |
X29K064 | Certificato di analisi | 13/11/2024 | J64270.22,J64270.A1,J64270.36 |
W24K037 | Certificato di analisi | 07/10/2024 | J64270.22,J64270.A1,J64270.36 |
S27F018 | Certificato di analisi | 31/07/2024 | J64270.22,J64270.A1,J64270.36 |
Z29J005 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | J64270.22,J64270.A1,J64270.36 |