Learn More
Sulfuric acid, for analysis, ca. 96% solution in water, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10244790
Sulfuric acid, for analysis, ca. 96% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10244790
1 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10244790
Marca: Thermo Scientific Acros 124640010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oilVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
Punto di fusione 10.0°C
Colore Incolore
Densità 1.8300g/mL
Punti di ebollizione 290.0°C
Residuo della combustione 0.0005% max.
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2SO4
Quantità 1 L
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Indice di Merck 15,9104
Gravità specifica 1.83
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Viscosità 21 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 98.08
Percent Purity 95 to 97%
Grado Analisi
Forma fisica Liquido
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0459362 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/01/2024 Catalog Number124640011,124640010,124640100,124640026,124640025,124645001,124645000
Numero di lottoA0456861 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/10/2023 Catalog Number124640011,124640010,124640100,124640026,124640025,124645001,124645000
Numero di lottoA0439907 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/09/2023 Catalog Number124640011,124640010,124640100,124640026,124640025,124645001,124645000
Numero di lottoA0400203 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number124640011,124640010,124640100,124640026,124640025,124645001,124645000
Numero di lottoA0403005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number124640011,124640010,124640100,124640026,124640025,124645001,124645000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Sulfuric acid, for analysis, ca. 96% solution in water, Thermo Scientific Chemicals >