Learn More
Labcon SuperClear™ 0.5 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Available with caps that include integral ethylene propylene O-ring
Marca:  Labcon 3631-875-000-9
Codice prodotto. 16604122
  • 154.10€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Screw Cap Style Microcentrifuge Tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 20,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Specifica
Flat screw caps
Autoclavable
Natural
Centrifugation
0.5 mL
Sterile
No
20,000 RCF
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
0.5 mL
Polypropylene Resin
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
SuperClear™ Microcentrifuge Tubes
Attached Cap
Microcentrifuge Tube
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Labcon SuperClear™ 0.5 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes > Microcentrifuge Tube; 50 tubes per bag/10 bags per pack/10 packs per case; Sterile