Learn More
Labcon SuperClear™ 0.5 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Available with caps that include integral ethylene propylene O-ring
Marca:  Labcon 3640-870-000-9
53.27 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24328" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16614122
  • 62.60€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Screw Cap Style Microcentrifuge Tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 20,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Specifica
No cap
Autoclavable
Natural
Centrifugation
0.5 mL
Non-sterile
No
20,000 RCF
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
0.5 mL
Polypropylene Resin
500 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
SuperClear™ Microcentrifuge Tubes
Not Included
Microcentrifuge Tube (Self-standing)
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Labcon SuperClear™ 0.5 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes > Freestanding Microcentrifuge Tube; 500 tubes per bag/10 bags per case; Non-sterile