Learn More
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
Marca:  Labcon 3311-804-000-9
Codice prodotto. 17215714
  • 74.25€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Culture tube
  • For cell culture and general laboratory use
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Freezable to -80°C
  • Seal with plug or dual position caps
  • Made in USA
Specifica
Specifica
12 mm
Culture Tube
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Red
Polypropylene Resin
1000/Pk
For Cell Culture and General Laboratory Use
Non-sterile
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
3000 RCF
Autoclavable
Not Included
75 mm
Single-use
12 mm
SuperClear™
5 mL
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes > Not Included; Polypropylene USP Class VI resin; 1000/Pk.; Red