Learn More
Labcon SuperClear™ Microcentrifuge Tubes
With side graduations, and frosted writing surface
Marca:  Labcon 3046-874-000-9
Codice prodotto. 17416773
  • 62.15€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Microcentrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • High centrifuging
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Specifica
Tappo a pressione
Autoclavable
Red
Centrifugation
-80°C to 121°C
Non-sterile
Conical
0.1 mL
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
2.0 mL
Polypropylene Resin
500
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Yes
20,000 RCF
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Labcon SuperClear™ Microcentrifuge Tubes > Capacity: 2.0 mL; Snap Cap; Color: Red