Learn More
Thermo Scientific™ Piani di supporto per forni e incubatori Thermo Scientific™ Heratherm
Piani di supporto con ruote orientabili
Marca:  Thermo Scientific™ 50127743
486.33 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10724602
  • 566.82€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Support stands with casters
Altezza comprese le ruote orientabili: 18.7 cm (7.36 in).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Stufe e incubatori modello da 180 l
Piano di supporto
Rotella
Videos
  • Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
  • Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Piani di supporto per forni e incubatori Thermo Scientific™ Heratherm > Support stand with casters for 180L models; Height including casters: 7.36 in