Learn More
Guanti monouso in nitrile per compiti ad alto rischio Microflex™ Codice prodotto.: 15247049
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Guanti monouso in nitrile per compiti ad alto rischio Microflex™
Codice prodotto. 15247049
Medium
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Codice prodotto. 15247049
Marca: Microflex 93853080
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Resistenza alla perforazione fino a 3 volte maggiore rispetto ai guanti monouso in lattice o in vinile. I guanti monouso in nitrile per compiti ad alto rischio Microflex™ offrono protezione anche da sostanze chimiche e liquidi.
  • Il polsino lungo offre una protezione aggiuntiva per il polso e il braccio in ambienti pericolosi.
  • L'avanzata formulazione in nitrile assicura il tasso di perforazione minimo (AQL 0.65)
  • La formulazione dei guanti ha proprietà non adesive rispetto a nastri e adesivi e offre a coloro che li indossano maggiore efficienza e velocità.
  • Le dita con finitura antiscivolo garantiscono una presa ferma e sicura per un'eccellente protezione dei lavoratori.
  • Senza derivati del lattice di gomma naturale e senza talco per evitare allergie, irritazioni e secchezza cutanea.
  • Approvati per l'uso con farmaci chemioterapici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/CEE, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/CEE, Classe 1, EN455-1, EN455-2 e EN455-3, ASTM F1671
Colore Blu
Monouso
Grado Medicale
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Size Medium
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Stile polso guanto Con bordino ampio
Modello 93-853
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Valori nominali perforazione 0.65 AQL
Quantità 50Pack
Forza di trazione Da 14 a 30 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 29.46 cm
Larghezza (sistema metrico) 98 mm
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Titolo del prodotto
Guanti monouso in nitrile per compiti ad alto rischio Microflex™ >