Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Polypropylene Snap Top Microvials for <2 mL Samples, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ 2 mL Polypropylene Snap Top Microvials, Performance Level 1, for everyday analysis of <2 mL samples with polar solvents or water/polar solvent mixtures.
Marca:  Thermo Scientific™ 6ERV11-08PPCF
980.76 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17323913
  • 985.66€ / pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Clear Polypropylene
6 μL
SureSTART Level 1
Snap Cap
Specification Certified
No
11 mm Snap Caps and Septa
11 mm
Insert Vial, Conical
0.8 mL
32 mm
2 mL Snap Plastic Microvial, Level 1
0.6 mL
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Polypropylene Snap Top Microvials for <2 mL Samples, Level 1 Everyday Analysis >