Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Polypropylene Snap Top Microvials for <2 mL Samples, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ 2 mL Polypropylene Snap Top Microvials, Performance Level 1, for everyday analysis of <2 mL samples with polar solvents or water/polar solvent mixtures.
21.85€ - 1089.43€
Specifica
Materiale Clear Polypropylene
Dimensioni (sistema metrico) apertura 11 mm
Product Line SureSTART Level 1
Tipo di chiusura Snap Cap
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) residuo Volume (sistema metrico) totale Volume (Metric) Usable Stile della base Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) residuo Volume (sistema metrico) totale Volume (Metric) Usable Stile della base Prezzo Quantità e disponibilità  
17383903
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ERV11-03PPC
4 μL 0.3 mL 0.2 mL Insert Vial, Conical
21.85€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17393903
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ERV11-03PPCF
4 μL 0.3 mL 0.2 mL Insert Vial, Conical
985.66€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17303913
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ERV11-03PPCT
4 μL 0.3 mL 0.2 mL Insert Vial, Conical
209.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17313913
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ERV11-08PPC
6 μL 0.8 mL 0.6 mL Insert Vial, Conical
21.85€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17323913
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ERV11-08PPCF
6 μL 0.8 mL 0.6 mL Insert Vial, Conical
985.66€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17333913
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ERV11-08PPCT
6 μL 0.8 mL 0.6 mL Insert Vial, Conical
207.51€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17343913
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ERV11-08PPFB
8 μL 1 mL 0.8 mL Insert Vial, Flat Bottom
24.20€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17353913
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ERV11-08PPFBF
80 μL 1 mL 0.8 mL Insert Vial, Flat Bottom
1089.43€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17363913
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ERV11-08PPFBT
80 μL 1 mL 0.8 mL Insert Vial, Flat Bottom
229.36€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Clear Polypropylene
SureSTART Level 1
32 mm
2 mL Snap Plastic Microvial, Level 1
11 mm Snap Caps and Septa
11 mm
Snap Cap
Specification Certified
No
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Polypropylene Snap Top Microvials for <2 mL Samples, Level 1 Everyday Analysis