Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Polypropylene Snap Top Microvials for <2 mL Samples, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ 2 mL Polypropylene Snap Top Microvials, Performance Level 1, for everyday analysis of <2 mL samples with polar solvents or water/polar solvent mixtures.
Marca:  Thermo Scientific™ 6ERV11-08PPFB
20.07 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17343913
  • 24.20€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Clear Polypropylene
8 μL
SureSTART Level 1
Snap Cap
Specification Certified
No
11 mm Snap Caps and Septa
11 mm
Insert Vial, Flat Bottom
1 mL
32 mm
2 mL Snap Plastic Microvial, Level 1
0.8 mL
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Polypropylene Snap Top Microvials for <2 mL Samples, Level 1 Everyday Analysis >