Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Screw Caps, Level 1 Everyday Analysis
Select Level 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Screw Caps for chromatography approved, cost optimized products that are suitable for everyday analyses and compatible with all instrument types.
Marca:  Thermo Scientific™ CHSC9-40
26.21 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17394133
  • 27.59€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Blue
Yes
Level 1
SureSTART Level 1
1 mm
AVCS Screw Cap
9 mm Screw Vials
Polypropylene
White Silicone/Blue PTFE
Pre-slit
100 Pk.
Specification Certified
9 mm
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Screw Caps, Level 1 Everyday Analysis >