Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Screw Caps, Level 2 High-throughput Applications
Use Level 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Screw Caps with screw vials that have a 9 mm opening for your high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key.
Marca:  Thermo Scientific™ 6ASC9ST1
21.90 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17383863
  • 23.05€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Blue
No
Level 2
SureSTART Level 2
1 mm
AVCS Screw Cap
9 mm Screw Vials
Polypropylene
White Silicone/Red PTFE
45 Shore
100 Pk.
Specification Certified
9 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Screw Caps, Level 2 High-throughput Applications >