Learn More
Eppendorf™ Rotore a cestello oscillante per centrifuga da banco
Use these rotors for a wide range of molecular applications. Eppendorf™ Swing Bucket Rotors are designed for use with Eppendorf benchtop centrifuges.
Marca: Eppendorf™ 5810718007
3037.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accommodates tubes and plates
- Aerosol-tight caps for safe centrifugation of hazardous samples optionally available
- Rotor life time: max. 40,000 cycles
- Rotor, buckets, caps and adapters are autoclavable
Specifica
Rotore oscillante | |
A-4-81 | |
4 cestelli rettangolari da 500 ml | |
4 |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Rotore a cestello oscillante per centrifuga da banco > For use with: A-4-81; Includes: 4 x 500mL rectangular buckets; Max. RCF: