Learn More
Thermo Scientific™ T4 DNA ligasi
T4 DNA Ligase catalyzes the formation of a phosphodiester bond between juxtaposed 5'-phosphate and 3'-hydroxyl termini in duplex DNA or RNA.
Marca:  Thermo Scientific™ EL0011
58.75 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10723941
  • 82.75€ / 1000 unità
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
5 U/μL
10X T4 DNA Ligase Buffer
T4 DNA Ligase
DNA Ligase
1000U
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2817470 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog NumberEL0011
Numero di lotto2806278 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEL0011
Numero di lotto2833808 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEL0011
Numero di lotto2833831 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEL0011
Numero di lotto2833816 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEL0011
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ T4 DNA ligasi > T4 DNA ligase; 5U/uL; 1000U