Learn More
Thermo Scientific™ T4 DNA ligasi
T4 DNA Ligase catalyzes the formation of a phosphodiester bond between juxtaposed 5'-phosphate and 3'-hydroxyl termini in duplex DNA or RNA.
47.79€ - 322.00€
Specifica
Concentrazione 5 U/μL
Enzyme DNA Ligase
Compatible Buffer 10X T4 DNA Ligase Buffer
Product Type T4 DNA Ligase
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10723941
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EL0011
1000U
82.75€
1000 unità
10621441
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EL0012
5 x 1000U
322.00€
5000 unità
10339509
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EL0014
200U
47.79€
200 unità
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
5 U/μL
DNA Ligase
10X T4 DNA Ligase Buffer
T4 DNA Ligase
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ T4 DNA ligasi