Learn More
BICASA Armadio contenitore alto da laboratorio
Armadio contenitore alto (certificato secondo EN 16121) - Corpo in nobilitato ignifugo - 4 ripiani
727.00€ - 1370.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo di armadietto | On Levelling Plinth |
Certificazione/Conformità | EN 16121 |
N. di ripiani | 4 |
Con ruote | No |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (P x L x A) | Tipo di sportello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (P x L x A) | Tipo di sportello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17407403
|
BICASA
TCD.0600.2003 |
600 x 500 x 2030 mm | Solid |
876.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17417403
|
BICASA
TCD.0900.2003 |
900 x 500 x 2030 mm | Solid |
1230.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17427403
|
BICASA
TCD.1200.2003 |
1200 x 500 x 2030 mm | Solid |
1370.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17437403
|
BICASA
TCO.0600.2003 |
460 x 600 x 2030 mm | Open Front |
727.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17447403
|
BICASA
TCO.0900.2003 |
460 x 900 x 2030 mm | Open Front |
1005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17457403
|
BICASA
TCO.1200.2003 |
460 x 1200 x 2030 mm | Open Front |
1070.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Armadio contenitore alto
- Certificati e/o conformi a EN 16121:2017
- Telaio di base in metallo livellabile, verniciatura a polvere poliuretanica, colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato
- Corpo in Nobilitato ignifugo spessore mm 19, colore Grigio Chiaro (2 decorativi)
- Ripiani in metallo (regolabili in altezza), verniciatura a polvere poliuretanica
- Ante a battente cieche
- Apertura fino a 270° - Cerniere con aggancio automatico
- Maniglia ergonomica in alluminio anodizzato e verniciato
- Serratura ad asta standard
- Colori frontali disponibili: Grigio, Rosso, Blu, Antracite
Specifica
Not Autoclavable | |
EN 16121 | |
No |
On Levelling Plinth | |
4 | |
Light Gray |
Titolo del prodotto
BICASA Armadio contenitore alto da laboratorio