Learn More
BICASA Armadio contenitore alto da laboratorio
Armadio contenitore alto (certificato secondo EN 16121) - Corpo in nobilitato ignifugo - 4 ripiani
Marca:  BICASA TCO.0900.2003
Codice prodotto. 17447403
  • 1005.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Armadio contenitore alto
  • Certificati e/o conformi a EN 16121:2017
  • Telaio di base in metallo livellabile, verniciatura a polvere poliuretanica, colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato
  • Corpo in Nobilitato ignifugo spessore mm 19, colore Grigio Chiaro (2 decorativi)
  • Ripiani in metallo (regolabili in altezza), verniciatura a polvere poliuretanica
  • Ante a battente cieche
  • Apertura fino a 270° - Cerniere con aggancio automatico
  • Maniglia ergonomica in alluminio anodizzato e verniciato
  • Serratura ad asta standard
  • Colori frontali disponibili: Grigio, Rosso, Blu, Antracite
Specifica
Specifica
Light Gray
On Levelling Plinth
460 x 900 x 2030 mm
None
No
Not Autoclavable
EN 16121
Open Front
4
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BICASA Armadio contenitore alto da laboratorio > Tall Laboratory Cabinet; Dimensions (D x W x H): 900 x 460 x 2030 mm; Door Type: Open Front