Learn More
BICASA Tall Laboratory Cabinet with Double Doors
TALL storage cabinet is made from fire-retardant particleboard and has 4 shelves.
1040.00€ - 1160.00€
Specifica
Tipo di sportello | Double |
---|---|
Materiale del telaio | Melamine |
N. di sportelli | 2 |
N. di cassetti | None |
N. di ripiani | 4 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30057569
|
BICASA
TCD.0900.2003-A |
900 x (480 + 20) x 2030 mm | Anthracite |
1040.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057585
|
BICASA
TCD.0900.2003-B |
900 x (480 + 20) x 2030 mm | Blue |
1040.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057588
|
BICASA
TCD.0900.2003-R |
900 x (480 + 20) x 2030 mm | Red |
1040.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057595
|
BICASA
TCD.1200.2003-A |
1200 x (480 + 20) x 2030 mm | Anthracite |
1160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057568
|
BICASA
TCD.1200.2003-B |
1200 x (480 + 20) x 2030 mm | Blue |
1160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057612
|
BICASA
TCD.1200.2003-R |
1200 x (480 + 20) x 2030 mm | Red |
1160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Tall Storage Cabinet
- EN 16121:2017 certified / complied
- Metal frame levelling plinth
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Fire-retardant particleboard BODY 19 mm thickness
- Light Grey color (2 decorative)
- Steel sheet shelves (height-adjustable)
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Solid hinged door
- 270° opening Automatic hold-closing
- Ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Wardrobe lock with bar as standard
Specifica
Double | |
2 | |
4 | |
No | |
Melamine |
Melamine | |
None | |
None | |
Storage Unit |
Titolo del prodotto
BICASA Tall Laboratory Cabinet with Double Doors