Learn More
Koettermann™ Tall Storage Cabinets
2160.00€ - 3085.00€
Specifica
Tipo di armadietto | Tall Storage |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 192 cm |
Larghezza (sistema metrico) | 900 mm |
Product Type | Tall Storage Cabinet |
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
14855311
|
Koettermann™
301-00084 |
516 mm |
2160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
14885291
|
Koettermann™
301-00098 |
500 mm |
3085.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Specifica
Tall Storage | |
192 cm | |
900 mm | |
Tall Storage Cabinet |
Titolo del prodotto
Koettermann™ Tall Storage Cabinets