Learn More
Kautex™ Tamper-Evident Polypropylene Screw Closure
For use with Series 310 HDPE Wide Neck Bottles, capacities 500, 750 and 1000 mL.
Marca: Kautex™ 2000073199
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Polypropylene construction
- Blue in color
- With tamper-evident ring and conical seal
Specifica
Providing Bottle Closure | |
Blu | |
Polypropylene |
Tamper evident ring, conical seal | |
Series 310 Wide Neck Bottles 500 to 1000 mL Capacity | |
54 cm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 14
Titolo del prodotto
Kautex™ Tamper-Evident Polypropylene Screw Closure > Closure size: 54 cm O.D.