Learn More
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Freezers
Part of the Standard Performance (STP) family, Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature four upright models, maximizing storage capacity from 30,000 up to 60,000 2 mL vials. The TDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.
Marca:  Thermo Scientific™ TDE30086FV-ULTS
7904.32 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24069" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17966692
  • 12160.50€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Freezers >