Learn More
Tampone tecnico
GREENER_CHOICE
Un tampone pH affidabile e versatile. Le soluzioni tampone pH Mettler Toledo™ di grado tecnico sono specificate a due cifre decimali e sono tracciabili agli standard NIST. La soluzione codificata a colori viene fornita in un pratico flacone in plastica da 250 ml completa di etichette esaustive.
Marca:  Mettler Toledo 51350010
22.90 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10343291
  • 25.06€ / 250mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
pH measurements are only as accurate as the buffer solutions used for calibration purposes. These technical-grade buffer solutions provide a reliable pH buffer for regular use with most applications. (pH electrodes should be calibrated at least once a day prior to measurements and after every cleaning, regeneration or long-term storage.)
  • NIST traceable and specified to two decimal places
  • Handy screw-top plastic bottles for easy handling
  • Includes a test certificate and no-fuss label with a temperature table
  • SDS and label contains information according to GHS (Globally Harmonized System)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Colorless
pH measurement, electrode calibration
10.00
Odorless
Yes
Technical buffer pH 10.00, 250mL
pH Electrode
250 mL
250 mL
Caratteristiche
Titolo del prodotto
Tampone tecnico > pH: 10.00, Color: Colorless