Learn More
Aalborg™ Model F PTFE/PFA Flowmeter
Aalborg™ Model F PTFE/PFA Flowmeter is excellent for high-purity applications or use with corrosive liquids.
621.00€
Specifica
Tipo | Flowmeter |
---|---|
Accuracy | ±5% |
Valori nominali pressione | 6.7 bar |
Collegamenti | 1/4 in. NPT (M) |
Da utilizzare con (applicazione) | Ultra-pure or corrosive liquids |
Codice del prodotto | Marca | Portata flusso d'acqua | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata flusso d'acqua | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11787759
|
Aalborg™
F6C-F05-01-TF |
1000 mL/min. |
621.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11717729
|
Aalborg™
F6C-F02-01-TF |
250 mL/min. |
621.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Chemically inert wetted components
- Removable protective shield
- Individually leak tested
- Vertical in-line
- Valve at outlet
Specifica
Flowmeter | |
6.7 bar | |
Ultra-pure or corrosive liquids | |
121°C |
±5% | |
1/4 in. NPT (M) | |
Linear and direct | |
Teflon |
Titolo del prodotto
Aalborg™ Model F PTFE/PFA Flowmeter