Learn More
Robin™ Teflon Water Bath
Use the Teflon Water Bath to incubate samples in acids/bases or sea water at a constant temperature over a long period of time. Suitable for flasks, bottles, and racks.
860.00€ - 1680.00€
Specifica
Gamma di temperatura | 5°C to 100°C |
---|---|
Materiale | PTFE |
Risoluzione temperatura | 1°C |
Tensione | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11949687
|
Robin™
PE841 |
5 L |
860.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11959687
|
Robin™
PE830 |
11 L |
1275.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11969687
|
Robin™
PE810 |
26 L |
1680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Bain-marie +100°C PTFE tank- PTFE tank for acids/bases and sea water
- Volume 5 to 26L
- Reaches boiling point
- Regulation from ambient (+5°C) to +100°C
- Display of setpoint by graduated potentiometer, resolution 1°C
- Overheating safety
- Fixed at +130°C, by thermofuse
- Teflon-coated tank
- This is the only protection against corrosive chemicals: acids, bases, also suitable for sea water
- PTFE layer 40 m, eliminates the effects of electrolysis on the walls of the tank
- Does not work dry
- The use of the bath with corrosive products must be done under a hood
- Power supply 230V - 50Hz
- Analogue bath
Specifica
5°C to 100°C | |
1°C | |
50 Hz |
PTFE | |
230 V |