Learn More
Tempshield™ Cryo-Apron™ Codice prodotto.: 11853831
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Tempshield™ Cryo-Apron™
Codice prodotto. 11853831
91.4 cm, 36 in.
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
91.4 cm
106 cm
122 cm
Lunghezza (sistema imperiale):
36 in.
42 in.
48 in.
Codice prodotto. 11853831
Marca: Tempshield™ CA36
Quantità Prezzo
1 375.00€ / Pezzo
20 262.50€ / Pezzo
5 337.50€ / Pezzo
10 300.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Non esporre a temperature estreme
Protection from splashes and contact cold in cryogenic and ultra-cold environments to -196°C.
Protection from splashes and contact cold in cryogenic and ultra-cold environments to -196°C.
  • Waterproof, lightweight
  • Adjustable straps at neck and waist
  • All aprons are 24 in. (61cm) wide
  • Color: blue
Specifica
Tipo Cryogenic Apron
Colore Blu
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 91.4 cm
Titolo del prodotto
Tempshield™ Cryo-Apron™ >