Learn More
Cole-Parmer™ Detergente Terg-A-Zyme
Use this superior cleaners on glass, metal, plastic, rubber and other hard materials in your critical cleaning processes. Terg-A-Zyme™ Cleaner rinses off completely with no interfering residue.
Marca:  Cole-Parmer™ 17777-05
98.80 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11787168
  • 104.00€ / Pezzo
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use this superior cleaners on glass, metal, plastic, rubber and other hard materials in your critical cleaning processes. Terg-A-Zyme™ Cleaner rinses off completely with no interfering residue.
White powder cleaner is safe, odorless, and FDA compliant.
  • Terg-A-Zyme cleaner combines the original Alconox; power with protein enzymes.
  • ALCONOX and TERG-A-ZYME are registered trademarks of Alconox Inc.
Specifica
Specifica
Detergente Terg-A-Zyme
Conformità FDA
Per la rimozione delle proteine
1 ciascuno
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium tripolyphosphate
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Detergente Terg-A-Zyme > Weight: 1.8kg