Learn More
tert-Butyl methyl ether, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
21.11€ - 409.04€
Identificatori chimici
CAS 1634-04-4
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00008812
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC Name 2-metossi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10772601
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
177042500
250 mL Bottiglia in vetro
21.11€
250mL
10664672
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
177040010
1 L Bottiglia in vetro
36.98€
1L
10522011
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
177040025
2.5 L Bottiglia in vetro
63.82€
2.50L
10194373
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
177040100
10 L Plastic Drum
229.14€
10L
10501422
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
177040250
25 L Metal Drum
409.04€
25L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
tert-Butyl methyl ether, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals