Learn More
Kartell™ Cylindrical PTFE Test Tube
Constructed of PTFE for good chemical, mechanical, and heat resistance. Kartell™ Cylindrical PTFE Test Tube is ideal for use with food related contents.
Marca: Kartell™ 0140500
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Excellent chemical, mechanical, and heat resistance
- Will withstand temperatures continuously up to 250°C
- Will withstand temperatures for short intervals up to 300°C
- Suitable for foodstuff
Specifica
18 mm | |
100 mm | |
17 mL |
White | |
PTFE | |
Cylindrical |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Kartell™ Cylindrical PTFE Test Tube > Volume Metric: 17mL