Learn More
Nickel Electro™ Test Tube Racks
Customize your test tube rack to fit a varietry of test tube external diameters. Nickel Electro™ Test Tube Racks are non-magnetic stainless steel and supplied flat packed ready for assembly.
78.85€ - 98.55€
Specifica
Product Type | Test Tube Rack |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Stainless Steel |
Quantità | 1 Ea. |
Dimensioni (L x P x A) | 270 x 138 x 70 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11449529
|
Nickel Electro™
6900 |
Tubes (31 mm) |
78.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11429529
|
Nickel Electro™
6873 |
Tubes (18 mm) |
78.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12347483
|
Nickel Electro™
6870 |
Tubes (16 mm) |
98.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11409529
|
Nickel Electro™
6872 |
Tubes (12 mm) |
98.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Stainless steel
- Non-magnetic
- Easy assembley
- Capable of being disassembled for cleaning and sterilization purposes
Specifica
Test Tube Rack | |
Stainless Steel | |
270 x 138 x 70 mm |
Autoclavable | |
1 Ea. |
Titolo del prodotto
Nickel Electro™ Test Tube Racks