Learn More
Tetrabutylammonium bromide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
29.16€ - 838.17€
Identificatori chimici
CAS | 1643-19-2 |
---|---|
Formula molecolare | C16H36BrN |
Molecular Weight (g/mol) | 322.36 |
Numero MDL | MFCD00011633 |
InChI Key | JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98rVedi altri risultati |
PubChem CID | 74236 |
ChEBI | CHEBI:51993 |
IUPAC Name | tetrabutilazanio; bromuro |
SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10646202
|
Thermo Scientific Acros
185680250 |
25 g | Bottiglia in vetro |
29.16€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10586783
|
Thermo Scientific Acros
185680500 |
50 g | Bottiglia in vetro |
42.41€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10327940
|
Thermo Scientific Acros
185681000 |
100 g | Bottiglia in vetro |
73.60€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10266000
|
Thermo Scientific Acros
185685000 |
500 g | Bottiglia in vetro |
234.17€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11345932
|
Thermo Scientific Acros
185680025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
838.17€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di faseIdentificatori chimici
1643-19-2 | |
322.36 | |
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M | |
74236 | |
tetrabutilazanio; bromuro |
C16H36BrN | |
MFCD00011633 | |
tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98rVedi altri risultati | |
CHEBI:51993 | |
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-] |
Specifica
Tetrabutylammonium bromide | |
1643-19-2 | |
Cream to White | |
99% min. (Argentometry) | |
[CH3(CH2)3]4NBr | |
04,477; 05,644; 07,353; 17,363 | |
Solubility in water: 600g/L (20°C). | |
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-] | |
322.36 | |
CHEBI:51993 | |
99+% |
99+% | |
100.0°C to 104.0°C | |
Authentic | |
C16H36BrN | |
MFCD00011633 | |
tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r | |
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M | |
tetrabutilazanio; bromuro | |
74236 | |
322.36 | |
Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 216-699-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tetrabutylammonium bromide
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Tetrabutylammonium bromide