Learn More
Tetrabutylammonium bromide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10646202
Tetrabutylammonium bromide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10646202
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Codice prodotto. 10646202
Marca: Thermo Scientific Acros 185680250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1643-19-2
Formula molecolare C16H36BrN
Molecular Weight (g/mol) 322.36
Numero MDL MFCD00011633
InChI Key JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
PubChem CID 74236
ChEBI CHEBI:51993
IUPAC Name tetrabutilazanio; bromuro
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium bromide
Nota nome 99+%
Punto di fusione 100.0°C to 104.0°C
Colore Cream to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NBr
Quantità 25 g
Fieser 04,477; 05,644; 07,353; 17,363
Informazioni di solubilità Solubility in water: 600g/L (20°C).
Peso formulazione 322.36
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0461737 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/04/2024 Catalog Number185680500,185685000,185680025,185681000,185680250
Numero di lottoA0439671 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/02/2023 Catalog Number185680500,185685000,185680025,185681000,185680250
Numero di lottoA0393497 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number185680500,185685000,185680025,185681000,185680250
Numero di lottoA0396869 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number185680500,185685000,185680025,185681000,185680250
Numero di lottoA0402674 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number185680500,185685000,185680025,185681000,185680250
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetrabutylammonium bromide
Titolo del prodotto
Tetrabutylammonium bromide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >