Learn More
Tetraethylene glycol monooctyl ether, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15454879
Tetraethylene glycol monooctyl ether, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15454879
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 15454879
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62496.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Reagent for solubilizing membrane proteins
Reagent for solubilizing membrane proteins
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19327-39-0
Formula molecolare C16H34O5
Molecular Weight (g/mol) 306.443
Numero MDL MFCD00043033
InChI Key FEOZZFHAVXYAMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,6,9,12-tetraoxaeicosan-1-ol, 3,6,9,12-tetraoxaicosan-1-ol, tetraethylene glycol monooctyl ether, hydroxyethyloxy tri ethyloxy octane, tetraethylene glycol monoctyl ether, c8e, octyltetraglycol, octyltetraethyleneoxide, d06pvf, octyl tetraethylene glycol ether
PubChem CID 5414
ChEBI CHEBI:41323
IUPAC Name 2-[2-[2-(2-octoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
SMILES CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylene glycol monooctyl ether
Colore Colorless
Densità 0.969
Formula lineare CH3(CH2)7(OCH2CH2)4OH
Quantità 5 g
Beilstein 1781226
Peso formulazione 306.44
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoQ19K015 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog NumberJ62496.03,J62496.14,J62496.06
Numero di lottoS12J006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/10/2023 Catalog NumberJ62496.03,J62496.14,J62496.06
Numero di lottoT24J036 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/08/2023 Catalog NumberJ62496.03,J62496.14,J62496.06
Numero di lottoP25I025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/04/2022 Catalog NumberJ62496.03,J62496.14,J62496.06
Numero di lottoU31H011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberJ62496.03,J62496.14,J62496.06
Titolo del prodotto
Tetraethylene glycol monooctyl ether, Thermo Scientific Chemicals >