Learn More
Tetrahydrofuran, 99.6%, ACS reagent, stabilized with BHT, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10210853
Tetrahydrofuran, 99.6%, ACS reagent, stabilized with BHT, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10210853
5 L, Plastic Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Bottle
Codice prodotto. 10210853
Marca: Thermo Scientific Acros 164240050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9, 128-37-0
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Punto di fusione -108.4°C
Nota nome p.a.
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 66.0°C
Quantità 5 L
Punto d'infiammabilità −21°C
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.407
Intervallo percentuale saggio 99.6%
Gravità specifica 0.88
Viscosità 0.55 mPa.s (20°C)
Beilstein 17, 10
Acqua 0.03% max. (Coulometric)
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Indice di Merck 15, 9356
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Peso formulazione 72.11
Percent Purity 99.6%
Grado Reagente ACS
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2405221 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number164240010,164240025,164240250,10032030,164240050
Numero di lotto2408923 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number164240010,164240025,164240250,10032030,164240050
Numero di lotto2408921 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number164240010,164240025,164240250,10032030,164240050
Numero di lotto2411901 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number164240010,164240025,164240250,10032030,164240050
Numero di lotto2409892 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number164240010,164240025,164240250,10032030,164240050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
Tetrahydrofuran, 99.6%, ACS reagent, stabilized with BHT, Thermo Scientific Chemicals >