Learn More
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%, Thermo Scientific Chemicals
71.49€ - 2632.10€
Identificatori chimici
CAS | 14221-01-3 |
---|---|
Formula molecolare | C72H60P4Pd |
Molecular Weight (g/mol) | 1155.59 |
Numero MDL | MFCD00010012 |
InChI Key | NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4 |
PubChem CID | 11979704 |
IUPAC Name | palladium;triphenylphosphane |
SMILES | [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10762051
|
Thermo Scientific Acros
202380010 |
1 g | Bottiglia in vetro |
71.49€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10492391
|
Thermo Scientific Acros
202380050 |
5 g | Bottiglia in vetro |
159.80€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10326382
|
Thermo Scientific Acros
202380250 |
25 g | Bottiglia in vetro |
748.73€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11924361
|
Thermo Scientific Acros
202381000 |
100 g | Bottiglia in vetro |
2632.10€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
14221-01-3 | |
1155.59 | |
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N | |
11979704 | |
[Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C72H60P4Pd | |
MFCD00010012 | |
tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4 | |
palladium;triphenylphosphane |
Specifica
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) | |
103.0°C to 107.0°C | |
98.5% min. | |
99% | |
[(C6H5)3P]4Pd | |
06,571; 07,357; 08,472; 09,451; 10,384; 11,503; 12,468; 13,34; 14,177; 16,98; 17,327 | |
tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4 | |
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N | |
palladium;triphenylphosphane | |
11979704 | |
99% |
14221-01-3 | |
Khaki to Yellow | |
Authentic | |
C72H60P4Pd | |
MFCD00010012 | |
15,9367 | |
Solubility in water: insoluble. | |
[Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
1155.59 | |
1155.58 | |
Fine Powder or Platelets |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 238-086-9
- Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.