Learn More
Texwipe™ AlphaMop™ Replacement Pad
AlphaMop™ 15 x 8 in. (38 x 20 cm) Thermoplastic Mop Head
Marca:  Texwipe™ TX7118F
25.75 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15772372
  • 28.60€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The large mop head allows for wider surface coverage and faster cleaning results
  • Quick-change system allows the user to replace covers / pads frequently, adhering to strict cleaning protocols
  • The polyester pad assures the mop cover to conform to surfaces for consistent cleaning
  • Specifica
    Specifica
    Replacement Pad
    Sterilizzabile in autoclave
    AlphaMops TX7108 and TX7108A
    Polyester
    Non-sterile
    Fastening Pins
    For Ultraclean Production Environments
    Suggestions de produits
    Suggestions de produits
    Vidéos
    FDS
    Documents
    Documents
    Product Certifications
    Promotions
    Promotions
    Correction du contenu d'un produit
    Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
    Nom du produit
    Texwipe™ AlphaMop™ Replacement Pad > w/Fastening pins; For AlphaMops TX7108, TX7108A; 8 x 15 in.
    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
    Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis