Learn More
Texwipe™ Tappetini per il controllo dei contaminanti IdealMat™ - 30 strati
Apply directly to floor
Marca: Texwipe™ AMA254581W
320.15 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Apply directly to floor
- Consistent adhesive coating on each layer captures particulates from foot traffic and equipment wheels
- Antimicrobial agent in coating reduces potential for spreading germs and bacteria into controlled area
Specifica
45 x 25 pollici | |
30 strati | |
Bianco |
Titolo del prodotto
Texwipe™ Tappetini per il controllo dei contaminanti IdealMat™ - 30 strati > Clear film with white bottom; 30 layer; 24 x 45 in.