Learn More
Texwipe™ Steam Sterilization Chemical Indicator Label
Texwipe’s unique label material prevents removal of written data by the steam sterilization process. Our adhesive allows the label to be removed after the autoclave process and reapplied to a tracking form for permanent record keeping.
Marca: Texwipe™ TX522A
745.75 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Autoclavable | |
Blue | |
Teslin | |
Pre-Printed Sterilization Indicator, Autoclave | |
For Chemical Indicator | |
500/Pk. | |
5.08 x 5.08 cm | |
2 x 2 in. | |
5 cm |
Acrylic | |
Label | |
Laser | |
Non-sterile | |
2 Years | |
2 x 2 in. | |
2 x 2 in. | |
5 cm |
Titolo del prodotto
Texwipe™ Steam Sterilization Chemical Indicator Label > Steam sterilization indicator labels